Få mere at vide
1,4-Cyclohexanebis(methylamin), cis + trans, 96%
Artikelnummer. 11343037
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11343037 25 g 25g
11323037 1 g 1g
11333037 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11343037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13407.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 2549-93-1 | C8H18N2 | 142,246 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2549-93-1
Molekylær formel C8H18N2
Molekylvægt (g/mol) 142.246
MDL nummer MFCD00039463
InChI nøgle OXIKYYJDTWKERT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-bis aminomethyl cyclohexane, 1,4-cyclohexanedimethanamine, bamch, cis-1,4-bis aminomethyl cyclohexane, 1,4-cyclohexanebis methylamine, cyclohexane-1,4-diyldimethanamine, trans-1,4-bis aminomethyl cyclohexane, 4-aminomethyl cyclohexyl methanamine, trans-1,4-cyclohexanedimethanamine, cyclohex-1,4-ylenebis methylamine
PubChem CID 17354
IUPAC navn [4-(aminomethyl)cyclohexyl]methanamin
SMIL C1CC(CCC1CN)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Cyclohexanebis(methylamine)
Navn note Cis + Trans
Tæthed 0.95
Kogepunkt 239°C to 244°C
Flammepunkt 106°C (222°F)
Brydningsindeks 1.49
Mængde 25 g
FN nummer UN2922
Beilstein 2071383
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 142.25
Procent renhed 96%