Få mere at vide
1,4-Cyclohexanebis(methylamin), cis + trans, 96%
Artikelnummer. 11323037
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11323037 1 g 1g
11333037 5 g 5g
11343037 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11323037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13407.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 2549-93-1 | C8H18N2 | 142,246 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2549-93-1
Molekylær formel C8H18N2
Molekylvægt (g/mol) 142.246
MDL nummer MFCD00039463
InChI nøgle OXIKYYJDTWKERT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-bis aminomethyl cyclohexane, 1,4-cyclohexanedimethanamine, bamch, cis-1,4-bis aminomethyl cyclohexane, 1,4-cyclohexanebis methylamine, cyclohexane-1,4-diyldimethanamine, trans-1,4-bis aminomethyl cyclohexane, 4-aminomethyl cyclohexyl methanamine, trans-1,4-cyclohexanedimethanamine, cyclohex-1,4-ylenebis methylamine
PubChem CID 17354
IUPAC navn [4-(aminomethyl)cyclohexyl]methanamin
SMIL C1CC(CCC1CN)CN
Spécification
Kemisk navn eller materiale 1,4-Cyclohexanebis(methylamine)
Navn note Cis + Trans
Tæthed 0.95
Kogepunkt 239°C to 244°C
Flammepunkt 106°C (222°F)
Brydningsindeks 1.49
Mængde 1 g
FN nummer UN2922
Beilstein 2071383
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 142.25
Procent renhed 96%
Afficher plus Afficher moins
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.