Få mere at vide
1,4-Cyclohexane-d10-diamine (cis/trans mixture), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Cyclohexanediamine-D10 |
| CAS | 1219802-80-8 |
| Molekylær formel | C6 D10 H4 N2 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | 1,4-Cyclohexane-d10-diamine (cis/trans mixture), 1,4-Cyclohexanediamine-D10, 1,4-Diaminocyclohexane-1,2,2,3,3,4,5,5,5,6,6-d10 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H14N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h5-6 H,1-4,7-8H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5 D,6 D |
| SMIL | [2 H]C1([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])N |
| IUPAC navn | 1,2,2,3,3,4,5,5,6,6-decadeuteriocyclohexane-1,4-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 124.2504 |
| Formel vægt | 124.1785 g/mol |
| Vis mere |