Få mere at vide
1,4-Cyclohexadiene Monoepoxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Cyclohexadiene Monoepoxide |
| CAS | 6253-27-6 |
| Molekylær formel | C6H8O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,2-Epoxy-4-cyclohexene, 1,4-Cyclohexadiene 1,2-Oxide, 1,4-Cyclohexadiene Monoxide, 4,5-Epoxy-1-cyclohexene, 4,5-Epoxycyclohexene, Cyclohexene 4,5-Epoxide, NSC 116459, NSC 196239 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O/c1-2-4-6-5(3-1)7-6/h1-2,5-6H,3-4H2 |
| SMIL | C1C=CCC2OC12 |
| IUPAC navn | 7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ene |
| Molekylvægt (g/mol) | 96.13 |
| Formel vægt | 96.0575 |