missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,4-Cyclohexadiene Monoepoxide, TRC

Artikelnummer. 30354273
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30354273 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30354273 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC989533250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,4-Cyclohexadiene Monoepoxide
CAS 6253-27-6
Molekylær formel C6H8O
Mængde 250 mg
Synonym 1,2-Epoxy-4-cyclohexene, 1,4-Cyclohexadiene 1,2-Oxide, 1,4-Cyclohexadiene Monoxide, 4,5-Epoxy-1-cyclohexene, 4,5-Epoxycyclohexene, Cyclohexene 4,5-Epoxide, NSC 116459, NSC 196239
InChI formel InChI=1S/C6H8O/c1-2-4-6-5(3-1)7-6/h1-2,5-6H,3-4H2
SMIL C1C=CCC2OC12
IUPAC navn 7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ene
Molekylvægt (g/mol) 96.13
Formel vægt 96.0575
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.