Få mere at vide
1,4-Cyclohexadiene, 97%, stabilized
Artikelnummer. 10706561 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10706561 5 mL Glasflaske 5ml
10695202 25 mL Glasflaske 25ml
10389323 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10706561 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 154820050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 628-41-1 | C6H8 | 80.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 628-41-1
Molekylær formel C6H8
Molekylvægt (g/mol) 80.13
MDL nummer MFCD00001535
InChI nøgle UVJHQYIOXKWHFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-cyclohexadiene, 1,4-dihydrobenzene, 1,4-cyclohexanediene, unii-0f8z5909qz, 1,4 cyclohexadiene, acmc-209snj, ksc354m7f, 1,4-cyclohexadiene, stabilized 5g, 1,4-cyclohexadiene, purum gc
PubChem CID 12343
ChEBI CHEBI:37611
IUPAC navn cyclohexa-1,4-dien
SMIL C1C=CCC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Cyclohexadiene
Navn note Stabilized
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -49.2°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8400g/mL
Kogepunkt 81.0°C to 82.0°C
Flammepunkt −6°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4710 to 1.4730
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 0.84
Stabilisator 0.1% BHT
Formel vægt 80.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Cyclohexadiene, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.