Få mere at vide
1,4-Cyclohexadien, 97% stik. med 0,1% BHT
Artikelnummer. 11391857
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11391857 25 g 25g
11381857 5 g 5g
11301867 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11391857 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07337.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 628-41-1 | C6H8 | 80,13 g/mol
1,4-cyclohexadien bruges til at studere dannelsen af moderion fra kraftig fragmentering ved bestråling med en højintensiv laserpuls. Det bruges også som en meget effektiv hydrogendonor til katalytisk hydrogeneringsreaktion. Det danner benzen ved forhøjede temperaturer i nærværelse af en ruthenium(II)-triphenylphosphinkatalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,4-cyclohexadien bruges til at studere dannelsen af moderion fra kraftig fragmentering ved bestråling med en høj-intensitet laserpuls. Det bruges også som en meget effektiv hydrogendonor til katalytisk hydrogeneringsreaktion. Det danner benzen ved forhøjede temperaturer i nærværelse af en ruthenium(II)-triphenylphosphinkatalysator.
Opløselighed Blandbar med organiske opløsningsmidler som
diethylether, tetrahydrofuran og toluen. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 628-41-1
Molekylær formel C6H8
Molekylvægt (g/mol) 80.13
MDL nummer MFCD00001535
InChI nøgle UVJHQYIOXKWHFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-cyclohexadiene, 1,4-dihydrobenzene, 1,4-cyclohexanediene, unii-0f8z5909qz, 1,4 cyclohexadiene, acmc-209snj, ksc354m7f, 1,4-cyclohexadiene, stabilized 5g, 1,4-cyclohexadiene, purum gc
PubChem CID 12343
ChEBI CHEBI:37611
IUPAC navn cyclohexa-1,4-dien
SMIL C1C=CCC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Cyclohexadiene
Navn note stabiliseret med 0,1% BHT
Smeltepunkt -49 °C
Tæthed 0.847
Kogepunkt 88 °C til 90 °C
Flammepunkt −6 °C (21 °F)
Brydningsindeks 1.472
Mængde 25 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1900733
Opløselighedsinformation Blandet med organiske opløsningsmidler som diethylether, tetrahydrofuran og toluen. Ublandelig med vand.
Formel vægt 80.13
Procent renhed 97%