Få mere at vide
1-(4-Cyanophenyl)piperazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Cyanophenyl)piperazine |
| CAS | 68104-63-2 |
| Molekylær formel | C11 H13 N3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N3/c12-9-10-1-3-11(4-2-10)14-7-5-13-6-8-14/h1-4,13H,5-8H2 |
| SMIL | N#Cc1ccc(cc1)N2CCNCC2 |
| IUPAC navn | 4-piperazin-1-ylbenzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.241 |
| Formel vægt | 187.111 |