Få mere at vide
1,4-Cineole, 85%
Artikelnummer. 15402162 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15402162 25 g 25g
15412162 100 g 100g
15422162 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15402162 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 456060250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 470-67-7 | C10H18O | 154,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 470-67-7
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.25
InChI nøgle RFFOTVCVTJUTAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-cineole, isocineole, 1,4-cineol, 1,4-epoxy-p-menthane, isocineple, 1,4-cineole natural, p-menthane, 1,4-epoxy, unii-b55jtu839b, fema no. 3658
PubChem CID 10106
ChEBI CHEBI:80788
IUPAC navn 1-methyl-4-propan-2-yl-7-oxabicyclo[2.2.1]heptan
SMIL CC(C)C12CCC(O1)(CC2)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Cineole
Smeltepunkt -46.0°C
Tæthed 0.8870g/mL
Kogepunkt 65°C (21.0 hPa)
Flammepunkt 47°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 80% min. (GC)
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 0.887
Formel vægt 154.25
Procent renhed 85%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Cineole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.