Få mere at vide
1,4-Chrysenequinon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Chrysenequinone |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H10O2/c19-16-9-10-17(20)18-14-6-5-11-3-1-2-4-12(11)13(14)7-8-15(16)18/h1-10H |
| Formel vægt | 258.0681 |