Få mere at vide
1,4-Chrysenequinone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16450767
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16450767 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16450767 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111441
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
MedChemExpress 1,4-Chrysenequinone, a polycyclic aromatic quinone, acts as an activator of aryl hydrocarbon receptor (AhR).
1,4-Chrysenequinone, a polycyclic aromatic quinone, acts as an activator of aryl hydrocarbon receptor (AhR).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Chrysenequinone
CAS 100900-16-1
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H10O2
Mængde 50 mg
Synonym Chrysene-1,4-dione
Opløselighedsinformation DMSO : 3.33 mg/mL (12.89 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=C2C=CC3=C1C=CC4=CC=CC=C43)C=CC2=O
Molekylvægt (g/mol) 258.27
Formel vægt 258.27
Procent renhed 93.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation