Få mere at vide
1-(4-Chloropyridin-2-yl)ethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Chloropyridin-2-yl)ethanone |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6ClNO/c1-5(10)7-4-6(8)2-3-9-7/h2-4H,1H3 |
| Formel vægt | 155.0138 |