Få mere at vide
1-(4-Chlorophenyl)piperazine monohydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11361387
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11361387 5 g 5g
11371387 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361387 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01712.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13078-12-1
Molekylær formel C10H14Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 233.136
MDL nummer MFCD00060187
InChI nøgle ZHGRQBSZTVJDHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorophenyl piperazine hydrochloride, para-chlorophenylpiperazine hydrochloride, timtec-bb sbb003262, piperazine, 1-4-chlorophenyl-, monohydrochloride, 4-chlorophenyl piperazine, chloride, 1-4-chlorophenyl piperazine;hydrochloride, 1-4-chlorophenyl-piperazine hydrochloride, acmc-1c3h8, 1-4-chlorophenyl piperazine hcl, 1-4-chlorophenyl piperazinehydrochloride
PubChem CID 3084720
IUPAC navn 1-(4-chlorophenyl)piperazine;hydrochloride
SMIL C1CN(CCN1)C2=CC=C(C=C2)Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Chlorophenyl)piperazine monohydrochloride
Smeltepunkt ∽277°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 5647914
Formel vægt 233.14
Procent renhed 97%