Få mere at vide
1-(4-chlorophenyl)-piperazin. HCl, Lipomed
Artikelnummer. 30460056
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30460056 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30460056 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMPPZ1097HC50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
1-(4-chlorophenyl)-piperazin. HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale para-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride
CAS 13078-12-1
Analyt- eller komponentnavne para-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H13 Cl N2 . Cl H
Synonym Piperazine, 1-(4-chlorophenyl)-, monohydrochloride (9 CI), Piperazine, 1-(p-chlorophenyl)-, hydrochloride (7 CI,8 CI), 1-(4-Chlorophenyl)piperazine monohydrochloride, Piperazine, 1-(4-chlorophenyl)-, hydrochloride (1:1)
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL Cl.Clc1ccc(cc1)N2CCNCC2
IUPAC navn 1-(4-chlorophenyl)piperazin; hydrochlorid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 233.14
Mængde 50 mg
Formel vægt 232,0534 g/mol