Få mere at vide
1-(4-chlorophenyl)-piperazin. HCl, 1 mg/ml i Methanol (som fri base), Lipomed
Beskrivelse
1-(4-chlorophenyl)-piperazin. HCl, 1 mg/ml i Methanol (som fri base)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | para-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride |
| CAS | 13078-12-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | para-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C10 H13 Cl N2 . Cl H |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Synonym | Piperazine, 1-(4-chlorophenyl)-, monohydrochloride (9 CI), Piperazine, 1-(p-chlorophenyl)-, hydrochloride (7 CI,8 CI), 1-(4-Chlorophenyl)piperazine monohydrochloride, Piperazine, 1-(4-chlorophenyl)-, hydrochloride (1:1) |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMIL | Cl.Clc1ccc(cc1)N2CCNCC2 |
| IUPAC navn | 1-(4-chlorophenyl)piperazin; hydrochlorid |
| Vis mere |