Få mere at vide
1-[(4-Klorfenyl)phenylmethyl] piperazin, LoGiCal
Artikelnummer. 30462553
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462553 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30462553 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0380.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Bis(4-Chlorobenzhydryl)Piperazine
CAS 303-26-4
Analyt- eller komponentnavne 1,4-Bis(4-Chlorobenzhydryl)Piperazine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H19 Cl N2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Cetirizine Dihydrochloride Imp. A (EP), Cetirizine Imp. A (EP), Hydroxyzine Hydrochloride Imp. A (EP), Hydroxyzine Imp. A (EP), Meclozine Hydrochloride Imp. H (EP), Meclozine Imp. H (EP), Hydroxyzine USP Related Compound A, Hydroxyzine USP RC A, 1-[(RS)-(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, 1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine, 1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, Hydroxyzine Related Compound A, Cetirizine Dihydrochloride Impurity A, Hydroxyzine Hydrochloride Impurity A, Meclozine Dihydrochloride Impurity H, Cetirizine Impurity A, Hydroxyzine Impurity A, Meclozine Impurity H
InChI formel InChI=1S/C17H19ClN2/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20/h1-9,17,19H,10-13H2
Løsningstype Fedt
SMIL Clc1ccc(cc1)C(N2CCNCC2)c3ccccc3
IUPAC navn 1-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 286.8
Mængde 10 mg
Formel vægt 286,1237 g/mol