Få mere at vide
1-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2,3-dihydroimidazo[1,2-a]pyridinium Chloride, Mikromol
Beskrivelse
1-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2,3-dihydroimidazo[1,2-a]pyridinium Chloride, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2,3-dihydroimidazo[1,2-a]pyridinium Chloride |
| CAS | 63111-28-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2,3-dihydroimidazo[1,2-a]pyridinium Chloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H14 Cl N2 . Cl |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2,3-dihydroimidazo[1,2-a]pyridinium Chloride, 1-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2,3-dihydro-imidazo[1,2-a]pyridinium Chloride (1:1), 1-(4-Chlorobenzyl)-2,3-dihydro-1H-imidazol[1,2-a]pyridinium Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14ClN2.ClH/c15-13-6-4-12(5-7-13)11-17-10-9-16-8-2-1-3-14(16)17;/h1-8H,9-11H2;1H/q+1;/p-1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | [Cl-].Clc1ccc(CN2CC[n+]3ccccc23)cc1 |
| Vis mere |