Få mere at vide
1-(4-Chlorophenyl)ethylamine, 90%
Artikelnummer. 10687943 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10687943 1 g 1g
10329420 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10687943 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 329470010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6299-02-1 | C8H10ClN | 155.63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6299-02-1
Molekylær formel C8H10ClN
Molekylvægt (g/mol) 155.63
MDL nummer MFCD00044766
InChI nøgle PINPOEWMCLFRRB-UHFFFAOYNA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
Navn note 90%
CAS min % 88.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Tæthed 1.1000g/mL
Kogepunkt 232.0°C
Flammepunkt 103°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 90%
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClC6H4CH(CH3)NH2
Brydningsindeks 1.5414
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.1
Synonym 1-acenaphthenol, acenaphthen-1-ol, acenaphthenol, 7-acenaphthenol, acenaphthenol-1, 1-hydroxyacenaphthene, 1-acenaphthylenol, 1,2-dihydro, acenaphthene-1-ol, acenaphthylenol, 1,2-dihydro, 1-acenaphthalenol
SMIL CC(N)C1=CC=C(Cl)C=C1
IUPAC navn 1-(4-chlorophenyl)ethan-1-amine
PubChem CID 22750
Formel vægt 155.63
Procent renhed 90%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-a-methylbenzylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.