Få mere at vide
1-(4-chlorphenyl)ethanol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11924661 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11924661 25 g 25g
11914661 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11924661 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 440510250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 3391-10-4
Molekylær formel C8H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 156.61
InChI nøgle MVOSNPUNXINWAD-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-gly-osu, boc-glycine n-hydroxysuccinimide ester, boc-glycine-n-hydroxysuccinimide ester, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2-tert-butoxycarbonyl amino acetate, tert-butyl 2-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl oxy-2-oxoethyl carbamate, bocglyosu, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl n-tert-butoxycarbonyl glycinate
PubChem CID 76926
IUPAC navn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]acetat
SMIL CC(O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-chlorophenyl)ethanol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1700g/mL
Kogepunkt 136 °C (2,7 kPa)
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.17
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: i vand: (20 °C) uopløselig
Formel vægt 156.61
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske