Få mere at vide
1-[(4-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-imidazole, Mikromol™
Beskrivelse
1-[(4-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-imidazole
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[(4-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-imidazole |
| CAS | 23593-71-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-[(4-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-imidazole |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22 H17 Cl N2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1-[(4-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-imidazole, Clotrimazole Imp. B (EP), Clotrimazole Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C22H17ClN2/c23-21-13-11-20(12-14-21)22(25-16-15-24-17-25,18-7-3-1-4-8-18)19-9-5-2-6-10-19/h1-17H |
| SMIL | Clc1ccc(cc1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4ccnc4 |
| IUPAC navn | 1-[(4-chlorophenyl)-diphenylmethyl]imidazole |
| Vis mere |