Få mere at vide
1-(4-chlorphenyl)cyclopropancarboxylsyre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499400
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11499400 1 g 1g
11409410 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499400 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50274.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 72934-37-3 | C10H9ClO2 | 196.63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72934-37-3
Molekylær formel C10H9ClO2
Molekylvægt (g/mol) 196.63
MDL nummer MFCD00001289
InChI nøgle YAHLWSGIQJATGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorophenyl cyclopropanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl cyclopropane-1-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl, 1-p-chlorophenyl cyclopropanecarboxylic acid, acmc-209oos, 1-4-chlorophenyl cyclopropanecarboxylicacid, 1-4chloro-phenyl-cyclopropylcarboxylic acid, 1-4-chloro-phenyl-cyclopropylcarboxylic acid
PubChem CID 98606
IUPAC navn 1-(4-chlorphenyl)cyclopropan-1-carboxylsyre
SMIL C1CC1(C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Smeltepunkt 152°C to 155°C
Mængde 1 g
Formel vægt 196.64
Procent renhed 99%