Få mere at vide
1-(4-klorfenyl)cyclohexan-1-karboxylsyre, 95%
Artikelnummer. 11347405
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11347405 25 g 25g
11337405 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347405 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05336.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 58880-37-8 | C13H14ClO2 | 237,70 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58880-37-8
Molekylær formel C13H14ClO2
Molekylvægt (g/mol) 237.70
MDL nummer MFCD00019350
InChI nøgle UPNXUJXIIZGXLQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl cyclohexane-1-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-1-cyclohexane-carboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl, acmc-1cuiq, 4-chlorophenylcyclohexanecarboxylic acid, 4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylicacid
PubChem CID 100873
IUPAC navn 1-(4-chlorphenyl)cyclohexan-1-carboxylsyre
SMIL [O-]C(=O)C1(CCCCC1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Smeltepunkt 151 °C til 153 °C
Mængde 25 g
Beilstein 3297868
Formel vægt 238.71
Procent renhed 95%