Få mere at vide
[1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl]methylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl]methylamine |
| CAS | 63010-09-3 |
| Molekylær formel | C11H14ClN |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | [1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl]methylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14ClN/c12-10-4-2-9(3-5-10)11(8-13)6-1-7-11/h2-5H,1,6-8,13H2 |
| SMIL | C1CC(C1)(CN)C2=CC=C(C=C2)Cl |
| IUPAC navn | (1-(4-chlorophenyl)cyclobutyl)methanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.69 |
| Formel vægt | 195.0815 |