Få mere at vide
1-(4-Chlorophenyl)cyclobutanecarbonitrile, Mikromol™
Beskrivelse
1-(4-Chlorophenyl)cyclobutanecarbonitrile
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Chlorophenyl)cyclobutanecarbonitrile |
| CAS | 28049-61-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(4-Chlorophenyl)cyclobutanecarbonitrile |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H10 Cl N |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-(4-Chlorophenyl)cyclobutanecarbonitrile, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Impurity F, Sibutramine Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10ClN/c12-10-4-2-9(3-5-10)11(8-13)6-1-7-11/h2-5H,1,6-7H2 |
| SMIL | Clc1ccc(cc1)C2(CCC2)C#N |
| IUPAC navn | 1-(4-chlorophenyl)cyclobutane-1-carbonitrile |
| Vis mere |