Få mere at vide
1-(4-Chlorophenyl)cyclobutanecarbonitrile, Mikromol™
Artikelnummer. 30049793
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049793 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30049793 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0991.08
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(4-Chlorophenyl)cyclobutanecarbonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Chlorophenyl)cyclobutanecarbonitrile
CAS 28049-61-8
Analyt- eller komponentnavne 1-(4-Chlorophenyl)cyclobutanecarbonitrile
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H10 Cl N
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-(4-Chlorophenyl)cyclobutanecarbonitrile, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Impurity F, Sibutramine Impurity F
InChI formel InChI=1S/C11H10ClN/c12-10-4-2-9(3-5-10)11(8-13)6-1-7-11/h2-5H,1,6-7H2
SMIL Clc1ccc(cc1)C2(CCC2)C#N
IUPAC navn 1-(4-chlorophenyl)cyclobutane-1-carbonitrile
Molekylvægt (g/mol) 191.66
Mængde 100 mg
Formel vægt 191.0502 g/mol