missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(4-Chlorophenyl)cyclobutane Carbonitrile, TRC

Artikelnummer. 30358651
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358651 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30358651 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3795101G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(4-Chlorophenyl)cyclobutanecarbonitrile
CAS 28049-61-8
Molekylær formel C11 H10 Cl N
Mængde 1 g
Synonym 1-(4-Chlorophenyl)cyclobutanecarbonitrile
InChI formel InChI=1S/C11H10ClN/c12-10-4-2-9(3-5-10)11(8-13)6-1-7-11/h2-5H,1,6-7H2
SMIL Clc1ccc(cc1)C2(CCC2)C#N
IUPAC navn 1-(4-chlorophenyl)cyclobutane-1-carbonitrile
Molekylvægt (g/mol) 191.66
Formel vægt 191.0502
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.