Få mere at vide
1-(4-chlorophenyl)biguanid hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 17950655
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17950655 1 g
17971355 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17950655 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3785401G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4022-81-5
Molekylær formel C8 H10 Cl N5 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 248.11
Synonym Imidodicarbonimidic diamide, N-(4-chlorophenyl)-, hydrochloride (1:1), Biguanide, 1-(p-chlorophenyl)-, monohydrochloride (8CI), Imidodicarbonimidic diamide, N-(4-chlorophenyl)-, monohydrochloride (9CI), 1-(p-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride, 1-(p-Chlorophenyl)biguanide monohydrochloride, Aminylium, [amino[[[(4-chlorophenyl)amino]iminomethyl]amino]methylene]-, chloride, Aminylium, [amino[[[(4-chlorophenyl)amino]iminomethyl]amino]methylene]-, chloride (1:1), N-(4-Chlorophenyl)imidodicarbonimidic diamide monohydrochloride, N-p-Chlorophenylbiguanide hydrochloride
IUPAC navn 1-carbamimidoyl-3-(4-chlorofenyl)guanidin; hydrochlorid
SMIL Cl.NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Chlorophenyl)biguanide Hydrochloride
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H10ClN5.ClH/c9-5-1-3-6(4-2-5)13-8(12)14-7(10)11;/h1-4H,(H6,10,11,12,13,14);1H
Formel vægt 247.0392