Få mere at vide
1-(4-klorfenyl)biguanid hydrochlorid, Mikromol™
Beskrivelse
1-(4-chlorophenyl)biguanid hydrochlorid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Chlorophenyl)biguanide Hydrochloride |
| CAS | 4022-81-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(4-Chlorophenyl)biguanide Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C8 H10 Cl N5 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10ClN5.ClH/c9-5-1-3-6(4-2-5)13-8(12)14-7(10)11;/h1-4H,(H6,10,11,12,13,14);1H |
| SMIL | Cl.NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC navn | 1-carbamimidoyl-3-(4-chlorofenyl)guanidin; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.11 |
| Vis mere |