Få mere at vide
1-(4-klorfenyl)biguanid hydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 11315309
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11315309 1 g 1g
11325309 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11315309 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20311.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4022-81-5 | C8H11Cl2N5 | 248,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4022-81-5
Molekylær formel C8H11Cl2N5
Molekylvægt (g/mol) 248.11
MDL nummer MFCD00053020
InChI nøgle NAFSLMFLGYXGIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorophenyl biguanide hydrochloride, 1-p-chlorophenyl biguanide hydrochloride, 1-carbamimidamido-n-4-chlorophenyl methanimidamide hydrochloride, n-p-chlorophenyl biguanide hydrochloride, 4-chloroanilino imino methyl amino methanimidamide hydrochloride, n-4-chlorophenyl-imidocarbonimidic diamide monohydrochloride, 1-carbamimidoyl-3-4-chlorophenyl guanidine, acmc-20apaw, n-p-chlorophenylbiguanide hydrochloride, 1-4-chlorophenyl-biguanide hydrochloride
PubChem CID 458746
SMIL [Cl-].NC([NH3+])=NC(N)=NC1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Smeltepunkt 247 °C til 250 °C
Mængde 1 g
Beilstein 3732533
IUPAC navn N-[amino(azaniumyl)methyliden]-N''-(4-chlorphenyl)guanidinchlorid
Formel vægt 248.12
Procent renhed 97%