Få mere at vide
1-(4-chlorphenyl)-5-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10662705
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10662705 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
10005962 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10662705 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. GK01550EB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 98534-80-6
Molekylær formel C11H6ClF3N2O2
Molekylvægt (g/mol) 290.626
MDL nummer MFCD00068142
InChI nøgle HSZJMDBOSZVDOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 2-4-chlorophenyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid, 2-4-chlorophenyl-3-trifluoromethyl-2h-pyrazole-4-carboxylic acid, maybridge1_004008, 2-4-chlorophenyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4, 1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl-4-pyrazolecarboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl
PubChem CID 688687
IUPAC navn 1-(4-chlorphenyl)-5-(trifluormethyl)pyrazol-4-carboxylsyre
SMIL C1=CC(=CC=C1N2C(=C(C=N2)C(=O)O)C(F)(F)F)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 25 g
Formel vægt 290.63
Procent renhed 97%