Få mere at vide
1-(4-chlorphenyl)-5-propyl-1H-pyrazol-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10521872
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10521872 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10222882 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10521872 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. GK01547DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175137-17-4
Molekylær formel C13H13ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 264.709
MDL nummer MFCD00068141
InChI nøgle RTLVBOYPVGHHGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorophenyl-5-propyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-5-propylpyrazole-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1-4-chlorophenyl-5-propyl, maybridge1_003964, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,1-4-chlorophenyl-5-propyl, 1-4-chloro-phenyl-5-propyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 2777583
IUPAC navn 1-(4-chlorphenyl)-5-propylpyrazol-4-carboxylsyre
SMIL CCCC1=C(C=NN1C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-chlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 264.71
Procent renhed 97%