Få mere at vide
1-(4-chlorphenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-4-chlorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-5-methylpyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 4-carboxy-1-4-chlorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1-4-chlorophenyl-5-methyl, buttpark 9618-16, salor-int l317632-1ea, 1-4-chlorophenyl-5-methylpyrazole-4-carboxylic-acid, 4-chloro-4-carboxy-5-methyl-1h-pyrazol-1-yl benzene, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,1-4-chlorophenyl-5-methyl |
| Formel vægt | 236.66 |
| Procent renhed | 97% |