Få mere at vide
1-(4-chlorphenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10148754
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
Artikelnummer. 10148754
Brand: Thermo Scientific Maybridge CD10529DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 187998-35-2
Molekylær formel C11H9ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 236.655
MDL nummer MFCD01566260
InChI nøgle OAPQKGGVDCZENK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777166
IUPAC navn 1-(4-chlorphenyl)-5-methylpyrazol-4-carboxylsyre
SMIL CC1=C(C=NN1C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Synonym 1-4-chlorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-5-methylpyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 4-carboxy-1-4-chlorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1-4-chlorophenyl-5-methyl, buttpark 9618-16, salor-int l317632-1ea, 1-4-chlorophenyl-5-methylpyrazole-4-carboxylic-acid, 4-chloro-4-carboxy-5-methyl-1h-pyrazol-1-yl benzene, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,1-4-chlorophenyl-5-methyl
Formel vægt 236.66
Procent renhed 97%