Få mere at vide
1-(4-chlorphenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10324272
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10324272 1 g 1g
10242772 250 mg 250mg
10091314 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10324272 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC00081DA
Kemiske identifikatorer
CAS 288252-38-0
Molekylær formel C11H8Cl2N2O
Molekylvægt (g/mol) 255.098
MDL nummer MFCD03407325
InChI nøgle KUQHQFYKJPXTNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1-4-chlorophenyl-5-methylpyrazole-4-carbonyl chloride, 1-4-chlorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carbonylchloride, 1-4-chlorophenyl-5-methylpyrazole-4-carboxylic chloride, 1-4-chloro-phenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-4-carbonylchloride, 1-4-chlorophenyl-5-methyl
PubChem CID 2776128
IUPAC navn 1-(4-chlorphenyl)-5-methylpyrazol-4-carbonylchlorid
SMIL CC1=C(C=NN1C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-chlorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 255.1
Procent renhed 97%