Få mere at vide
1-(4-Chlorophenyl)-5-[6-[[4-[(4-chlorophenyl)amino]-6-[(1S,2R,3R,4R)-1,2,3,4,5-pentahydroxypentyl]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]hexyl]biguanide D-Gluconic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Chlorophenyl)-5-[6-[(4-[(4-chlorophenyl)amino]-6-[(1S,2R,3R,4R)-1,2,3,4,5-pentahydroxypentyl]-1,3,5-triazin-2-yl)amino]hexyl]biguanide D-Gluconic Acid Salt |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H38Cl2N10O5.C6H12O7/c29-16-5-9-18(10-6-16)35-26(32)39-25(31)33-13-3-1-2-4-14-34-27-37-24(23(45)22(44)21(43)20(42)15-41)38-28(40-27)36-19-11-7-17(30)8-12-19;7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h5-12,20-23,41-45H,1-4,13-15H2,(H5,31,32,33,35,39)(H2,34,36,37,38,40);2-5,7-11H,1H2,(H,12,13)/t20-,21-,22+,23-;2-,3-,4+,5-/m11/s1 |
| Formel vægt | 860.3 |