Få mere at vide
1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-pentanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tebuconazole Impurity 1 |
| CAS | 66346-01-8 |
| Molekylær formel | C13 H17 Cl O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-pentanone, Tebuconazole Impurity 1 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17ClO/c1-13(2,3)12(15)9-6-10-4-7-11(14)8-5-10/h4-5,7-8H,6,9H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)C(=O)CCc1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC navn | 1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethylpentan-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.73 |
| Formel vægt | 224.0968 |