Få mere at vide
1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)propan-1-one Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)propan-1-one Hydrochloride |
| CAS | 1798-83-0 |
| Molekylær formel | C11H15Cl2NO |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14ClNO.ClH/c1-13(2)8-7-11(14)9-3-5-10(12)6-4-9;/h3-6H,7-8H2,1-2H3;1H |
| SMIL | CN(C)CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)Cl.Cl |
| IUPAC navn | 1-(4-chlorophenyl)-3-(dimethylamino)propan-1-one;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.15 |