Få mere at vide
1-(4-Chlorophenyl)-3-buten-1-ol, 97%
Artikelnummer. 15490138
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15490138 1 g 1g
15400148 5 g 5g
15410148 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490138 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53381.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14506-33-3 | C10H11ClO | 182.647 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14506-33-3
Molekylær formel C10H11ClO
Molekylvægt (g/mol) 182.647
MDL nummer MFCD03427246
InChI nøgle GJODRJDLQVBTMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorophenyl-3-buten-1-ol, 1-4-chlorophenyl but-3-en-1-ol, benzenemethanol,4-chloro-a-2-propen-1-yl, 4-4-chlorophenyl-1-buten-4-ol, 1-4-chloro-phenyl-but-3-en-1-ol, acmc-20apb1, 4-chloro-alpha-allylbenzyl alcohol, 4-4-chlorophenyl but-1-en-4-ol, 1-4-chlorophenyl-but-3-en-1-ol
PubChem CID 2757771
IUPAC navn 1-(4-chlorphenyl)but-3-en-1-ol
SMIL C=CCC(C1=CC=C(C=C1)Cl)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Chlorophenyl)-3-buten-1-ol
Tæthed 1.137
Mængde 1 g
Brydningsindeks 1.544
Kogepunkt 140°C (2 mmHg)
Formel vægt 182.65
Procent renhed 97%