missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(4-Chlorophenyl)-2-(ethylamino)propan-1-one Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloroethcathinone hydrochloride |
| CAS | 22198-75-0 |
| Molekylær formel | C11 H14 Cl N O . Cl H |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 1-Propanone, 1-(4-chlorophenyl)-2-(ethylamino)-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 1-(4-chlorophenyl)-2-(ethylamino)-, hydrochloride (9CI), Propiophenone, 4'-chloro-2-(ethylamino)-, hydrochloride (7CI,8CI), 4'-Chloro-2-(ethylamino)propiophenone hydrochloride, 1-(4-Chlorophenyl)-2-(ethylamino)propan-1-one hydrochloride, 4'-Chloroethcathinone hydrochloride, 4-Chloroethcathinone hydrochloride, 4-CEC hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14ClNO.ClH/c1-3-13-8(2)11(14)9-4-6-10(12)7-5-9;/h4-8,13H,3H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CCNC(C)C(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC navn | 1-(4-chlorophenyl)-2-(ethylamino)propan-1-one;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.15 |
| Formel vægt | 247.0531 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?