Få mere at vide
1-(4-Chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30965298
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
250mg
25g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30965298 1 g -
30956880 250 mg 250mg
30960529 5 g 5g
30958068 10 g 10g
30962297 100 g 100g
30957996 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30965298 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD108231g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
CAS 321-37-9
Molekylær formel C8H4ClF3O
MDL nummer MFCD00018686
Mængde 1 g
SMIL FC(F)(F)C(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 208.57
Procent renhed 97%