Få mere at vide
1-(4-chlorphenyl)-1H-pyrrol-2-carbaldehyd, Tech ., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10783653
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10783653 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10621313 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10783653 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW04034DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 37560-50-2
Molekylær formel C11H8ClNO
Molekylvægt (g/mol) 205.641
MDL nummer MFCD00174283
InChI nøgle NNQOVJLQFYROBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorophenyl-1h-pyrrole-2-carbaldehyde, 1-4-chlorophenyl pyrrole-2-carbaldehyde, 1-p-chlorphenyl-2-pyrrolcarbaldehyd, 1-4-chloro-phenyl-1h-pyrrole-2-carbaldehy de, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde,1-4-chlorophenyl
PubChem CID 737212
IUPAC navn 1-(4-chlorphenyl)pyrrol-2-carbaldehyd
SMIL C1=CN(C(=C1)C=O)C2=CC=C(C=C2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 205.64
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk