Få mere at vide
1-(4-chlorphenyl)-1-cyclopentancarboxylsyre, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10235830 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10235830 5 g Glasflaske 5g
10327390 25 g Glasflaske 25g
10578863 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10235830 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 161570050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 80789-69-1
Molekylær formel C12H13ClO2
Molekylvægt (g/mol) 224.69
MDL nummer MFCD00001373
InChI nøgle QJNFJEMGWIQMJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorophenyl cyclopentanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-1-cyclopentanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl cyclopentane-1-carboxylic acid, cyclopentanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl, asischem d50961, timtec-bb sbb000649, acmc-209pk2, labotest-bb lt00453384, 1-4-chloro phenyl cyclopentanecarboxylic acid, 1-4-chloro-phenyl-cyclopentylcarboxylic acid
PubChem CID 97447
IUPAC navn 1-(4-chlorphenyl)cyclopentan-1-carboxylsyre
SMIL C1CCC(C1)(C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclopentanecarboxylic acid
Smeltepunkt 160.0°C to 164.0°C
CAS min % 97.5
Farve Creme til grå
CAS Max % 100.0
Mængde 5 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel ClC6H4C5H8CO2H
Formel vægt 224.69
Procent renhed 98%