Få mere at vide
1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclohexanecarboxylic acid, 95%
Artikelnummer. 10730681 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10730681 25 g Glasflaske 25g
10723561 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10730681 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 170760250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 58880-37-8 | C13H14ClO2 | 237.70 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58880-37-8
Molekylær formel C13H14ClO2
Molekylvægt (g/mol) 237.70
MDL nummer MFCD00019350
InChI nøgle UPNXUJXIIZGXLQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl cyclohexane-1-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-1-cyclohexane-carboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl, acmc-1cuiq, 4-chlorophenylcyclohexanecarboxylic acid, 4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylicacid
PubChem CID 100873
SMIL [O-]C(=O)C1(CCCCC1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclohexanecarboxylic acid
Smeltepunkt 150°C to 156°C
Navn note 95%
CAS min % 94.0
Farve Grå
CAS Max % 100.0
Mængde 25 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Powder and Granules
Analyseprocentområde 95%
Lineær formel ClC6H4(C6H10)COOH
IUPAC navn 1-(4-chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylate
Formel vægt 238.71
Procent renhed 95%