Få mere at vide
1-(4-chlorphenyl)-1-cyclohexancarbonitril, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10532581 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. 10532581
Brand: Thermo Scientific Acros 170650025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclohexanecarbonitrile
Smeltepunkt 88.0°C to 92.0°C
Navn note 99%
CAS 64399-28-6
CAS min % 98.5
Farve Hvid til beige
CAS Max % 100.0
Mængde 2.5 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Krystallinsk pulver
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Molekylær formel C13H14ClN
MDL nummer MFCD00065289
Synonym 1-4-chlorophenyl cyclohexanecarbonitrile, 1-4-chlorophenyl-1-cyclohexanecarbonitrile, 1-4-chlorophenyl cyclohexane-1-carbonitrile, cyclohexanecarbonitrile, 1-4-chlorophenyl, 1-4-chlorophenyl-cyclohexanecarbonitrile, 1-4-chlorophenyl cyclohexanecarbonitrile #, cyclohexanecarbonitrile,1-4-chlorophenyl, 1-4-chlorophenyl-1-cyclohexane-carbonitrile
InChI nøgle OSHOYPXOCQTDGJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CCC(CC1)(C#N)C2=CC=C(C=C2)Cl
IUPAC navn 1-(4-chlorphenyl)cyclohexan-1-carbonitril
Molekylvægt (g/mol) 219.71
PubChem CID 116613
Formel vægt 219.71
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclohexanecarbonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.