Få mere at vide
1-(4-chlorphenyl)-1-cyclobutancarboxylsyre, 94 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10478140 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10478140 25 g Glasflaske 25g
10732791 5 g Glasflaske 5g
11944991 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10478140 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 170720250
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 50921-39-6
Molekylær formel C11H11ClO2
Molekylvægt (g/mol) 210.66
InChI nøgle XYSRHOKREWGGFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorophenyl cyclobutanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-1-cyclobutanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl cyclobutane-1-carboxylic acid, 1-p-chlorophenyl cyclobutanecarboxylic acid, cyclobutanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl, acmc-209kr1, 1-4chlorophenyl cyclobutanecarboxylic acid, 1 4-chlorophenyl cyclobutane carboxylic acid, 1-4 chlorophenyl-cyclobutanecarboxylic acid, 1-4-chloro phenyl cyclobutanecarboxylic acid
PubChem CID 602761
IUPAC navn 1-(4-chlorphenyl)cyclobutan-1-carboxylsyre
SMIL C1CC(C1)(C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclobutanecarboxylic acid
Smeltepunkt 80,0 °C til 90,0 °C
Farve Lilla til gul
Mængde 25 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Krystallinsk pulver
Analyseprocentområde 92% min. (HPLC)
Lineær formel ClC6H4C4H6CO2H
Formel vægt 210.66
Procent renhed 94%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclobutanecarboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.