Få mere at vide
1-(4-Chlorophenyl)-1,5-dihydro-4-(4-morpholinyl)-2H-imidazol-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Chlorophenyl)-1,5-dihydro-4-(4-morpholinyl)-2H-imidazol-2-one |
| CAS | 188116-07-6 |
| Molekylær formel | C13 H14 Cl N3 O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1-(4-Chlorophenyl)-1,5-dihydro-4-(4-morpholinyl)-2H-imidazol-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14ClN3O2/c14-10-1-3-11(4-2-10)17-9-12(15-13(17)18)16-5-7-19-8-6-16/h1-4H,5-9H2 |
| SMIL | Clc1ccc(cc1)N2CC(=NC2=O)N3CCOCC3 |
| IUPAC navn | 3-(4-chlorophenyl)-5-morpholin-4-yl-4H-imidazol-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 279.722 |
| Formel vægt | 279.077 |