missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(4-Chlorophenoxy)-4-nitrobenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Chlorophenoxy)-4-nitrobenzene |
| CAS | 1836-74-4 |
| Molekylær formel | C12H8NO3Cl |
| Mængde | 500 mg |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc(Oc2ccc(Cl)cc2)cc1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 249.65 |
| Formel vægt | 249.0193 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?