Få mere at vide
1-(4-Chlorophenoxy)-4-nitrobenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Chlorophenoxy)-4-nitrobenzene |
| CAS | 1836-74-4 |
| Molekylær formel | C12H8NO3Cl |
| Mængde | 50 mg |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc(Oc2ccc(Cl)cc2)cc1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 249.65 |
| Formel vægt | 249.0193 |