Få mere at vide
1-(4-chlorphenethyl)-5-oxo-3-pyrrolidincarboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10753443
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10753443 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10743443 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10753443 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00129EA
Kemiske identifikatorer
CAS 368870-06-8
Molekylær formel C13H14ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 267.709
MDL nummer MFCD01330893
InChI nøgle IMVZABZPKCETQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorophenethyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-2-4-chlorophenyl ethyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-4-chlorophenethyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid, maybridge3_004495, 3-pyrrolidinecarboxylicacid, 1-2-4-chlorophenyl ethyl-5-oxo
PubChem CID 2779686
IUPAC navn 1-[2-(4-chlorphenyl)ethyl]-5-oxopyrrolidin-3-carboxylsyre
SMIL C1C(CN(C1=O)CCC2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Chlorophenethyl)-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 267.71
Procent renhed 97%