Få mere at vide
1-(4-Chloromethyl-2-thiazoyl)guanidine Hydrochloride Salt, TRC
Artikelnummer. 30179878
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30179878 1 g
1 options
Artikelnummer. 30179878 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3695451G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69014-12-6
Molekylær formel C5 H7 Cl N4 S . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 227.11
IUPAC navn 1-[4-(chloromethyl)-1,3-thiazol-2-yl]guanidine;hydrochloride
SMIL Cl.NC(=N)Nc1nc(CCl)cs1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Chloromethyl-2-thiazoyl)guanidine Hydrochloride Salt
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H7ClN4S.ClH/c6-1-3-2-11-5(9-3)10-4(7)8;/h2H,1H2,(H4,7,8,9,10);1H
Formel vægt 225.9847