Få mere at vide
1-(4-Chlorobenzhydryl)-4-nitrosopiperazine, Mikromol™
Beskrivelse
1-(4-Chlorobenzhydryl)-4-nitrosopiperazine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Chloro-Benzhydryl)-4-Nitroso-Piperazine |
| CAS | 4-1-2005 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(4-Chloro-Benzhydryl)-4-Nitroso-Piperazine |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C17 H18 Cl N3 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-[(4-Chlorophenyl)Phenylmethyl]-4-Nitrosopiperazine, N-Nitroso Hydroxyzine Impurity |
| SMIL | Clc1Ccc(Cc1)C(N2Ccn(Cc2)N=O)C3Ccccc3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 315.8 |
| Mængde | 25 mg |